Få mere at vide
Brady™ B-423 Termiske overførselsetiketter i polyester
Artikelnummer. 11513714
Højde (metrisk):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiketter pr. række:
1
2
3
4
5
7
12
Lodret gentagelse (metrisk):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
Artikelnummer. 11513714
Brand: Brady™ 030123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BBP ™81 Labelprinter, BRADY 1244-serien, BRADY 1344-serien, BRADY 2461/3481/6441-serien, BRADY IP-serien, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-serien, TAGUS™ Termotransferprinter, termotransferprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 6.4 mm
Etiketter pr. række 12
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-11-423-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Firkant
Størrelse 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9,5 mm
Dimensioner (LxB) 6.35 mm (W) x 6.35 mm (H)
Bredde (engelsk) 0.25 in
Bredde (metrisk) 6,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 6.35 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 6.4 mm
Højde (engelsk) 0.25 in
Højde (metrisk) 6,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 6.4 mm
Alternativt varenummer THT-11-423-10