Få mere at vide
Brady™ B-423 Polyester Termisk Transfer Labeltape
Artikelnummer. 11563734
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
11563734 Hvid
1 options
Artikelnummer. 11563734 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 030151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Permanent klæbemiddel
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL, CSA og AGA godkendt
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester (B-423)
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, kredsløbsmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Model- THT-21-423
nr. pr. pakke 1 Roll(s) / Roll
Mængde 1 bånd
Størrelse 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.003 in
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Længde (metrisk) 91.4 m
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 76.20 mm
Alternativt varenummer THT-21-423