Få mere at vide
Brady™ B-422 Polyester Termisk Transfer Permanente Etiketter
Artikelnummer. 11552715
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
9,5 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
7,6 mm
12,7 mm
15,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
79,4 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11552715 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm
11502725 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm
11532725 9,5 mm 12,7 mm 38,1 mm
11572715 25,4 mm 28,6 mm 50,8 mm
11562715 31,8 mm 34,9 mm 69,9 mm
11592715 50,8 mm 54 mm 76,2 mm
11512725 76,2 mm 79,4 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11552715 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 014940
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, permanente polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Høj vedhæftning
  • Akryl selvklæbende etiketter
  • Varmebestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester (B-422)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Flasker, kolber og fade, koniske og store rør, centrifuger, Eppendorf og PCR-rør, hætteglas og rør, hætteglastoppe
Vandret gentagelse (metrisk) 27.3 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-5-422-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15,2 mm
Dimensioner (L x B) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) 0.5 in.
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer THT-5-422-10