Få mere at vide
Brady™ B-422 Polyester Termisk Transfer Permanente Etiketter
Artikelnummer. 11502725
Skift visning
Højde (metrisk):
5,1 mm
9,5 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
7,6 mm
12,7 mm
15,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
54 mm
79,4 mm
Bredde (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,9 mm
76,2 mm
101,6 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk)
11502725 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm
11532725 9,5 mm 12,7 mm 38,1 mm
11552715 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm
11572715 25,4 mm 28,6 mm 50,8 mm
11562715 31,8 mm 34,9 mm 69,9 mm
11592715 50,8 mm 54 mm 76,2 mm
11512725 76,2 mm 79,4 mm 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11502725 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 014945
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printbare, permanente polyesteretiketter til termotransferprintere.
  • Høj vedhæftning
  • Akryl selvklæbende etiketter
  • Varmebestandig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL og CSA godkendt
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyester (B-422)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP85
Vandret gentagelse (metrisk) 15.9 mm
Etiketter pr. række 5
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THT-36-422-10
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Roll
Mængde 10.000 etiketter
Form Rektangel
Størrelse 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 7,6 mm
Dimensioner (L x B) 12.70 mm (W) x 5.08 mm (H)
Længde (engelsk) 0.2 in.
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12,7 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 12.70 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (engelsk) 0.2 in.
Højde (metrisk) 5,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 5.1 mm
Alternativt varenummer THT-36-422-10