Få mere at vide
Brady™ B-422 polyesteretiketter til BBP33 og i3300 printere
Artikelnummer. 16688203
Skift visning
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Artikelnummer. Klæbende type
16688203 Permanent akryl, Permanent
1 options
Artikelnummer. 16688203 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 133826
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyesteretiketter med permanent, gummibaseret klæbemiddel til brug med B33-serien.
  • Permanent gummiklæber
  • Slidbestandig
  • Til glatte, ru eller meget teksturerede overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance UL Recognized, CSA Accepted, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Die-cut
Materiale Polyester (B-422)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i3300 og i5300 industrielle etiketprintere, BBP ™33 skilte- og etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 500 Labels/Box
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +212°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 54 mm
Dimensioner (LxB) 50,80 x 76,2 mm
Længde (engelsk) 2 in.
Bredde (engelsk) 3 in.
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Højde (engelsk) 2 in.
Højde (metrisk) 50.8 mm
Alternativt varenummer B33-19-422