Få mere at vide
B-[3-[[2-Hydroxy-3-[3-(triethoxysilyl)propoxy]propyl]amino]phenyl]boronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | B-(3-((2-Hydroxy-3-(3-(triethoxysilyl)propoxy)propyl)amino)phenyl)boronic acid |
| CAS | 1817624-37-5 |
| Molekylær formel | C18H34BNO7Si |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34BNO7Si/c1-4-25-28(26-5-2,27-6-3)12-8-11-24-15-18(21)14-20-17-10-7-9-16(13-17)19(22)23/h7,9-10,13,18,20-23H,4-6,8,11-12,14-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CCO[Si](CCCOCC(O)CNc1cccc(c1)B(O)O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | [3-[[2-hydroxy-3-(3-triethoxysilylpropoxy)propyl]amino]phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.36 |
| Formel vægt | 415.2198 |