Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tilskud, minus insulin
Artikelnummer. p-7075644
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
Artikelnummer. 15285074
Brand: Gibco™ A1895601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
B-27™ Tilskud, minus insulin
B-27 Supplement er velegnet til brug i de fleste neuronale celleapplikationer. Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af B-27 Tillæg og Neurobasal medier.
Til etablerede protokoller ved hjælp af B-27 Suppler, få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C). Beskyt mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 50 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Fremstillingskvalitet cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinje B-27
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma