Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tilskud (50X), minus antioxidanter
Beskrivelse
En variation af det mest citerede neuronale cellekulturtilskud, B-27 Supplement Minus Antioxidants (AO) er en tilpasset version af originalen B-27 Suppler uden fem antioxidanter (vitamin E, vitamin E acetat, superoxid dismutase, katalase og glutathion). B-27 Supplement Minus AO er et serumfrit supplement designet til undersøgelser af frie radikalers rolle i aldring, toksicitet, apoptose og kroniske neurologiske sygdomme. B-27 Supplement Minus AO leveres som en 50X væske og er beregnet til brug med Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium til neuronal cellekultur uden behov for et astrocytføderlag.
B-27 Supplement er velegnet til brug i de fleste neuronale celleapplikationer. Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af B-27 Tillæg og Neurobasal medier
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys. |
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 50 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| pH | 6 til 8 |
| Vis mere |