Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tillæg (50X), brugerdefineret
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Skikken B-27™ Supplement (50X) er et serumfrit additiv til vækst og udvidelse af retinale ganglieceller. Det leveres som et 50X flydende koncentrat og det bruges med et basalmedium, som f.eks. Neurobasal™ , og andre tilsætningsstoffer, såsom GlutaMAX-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 ml - 50X frosset koncentrat; opbevares ved -5 til -20 °C i mørke. |
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Koncentration | 50 X |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Supplement til cellekultur |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Med tilsætningsstoffer | Antioxidant cocktail, Insulin, Vitamin A |
| Vis mere |