Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Elektrofysiologisk kit
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De B-27™ Elektrofysiologisk kit indeholder Neurobasal™ Medium, Elektro og B-27™ Supplement, Electro, begge specielt udviklet til at øge netværksstigningshastigheder i dyrkede neuroner sammenlignet med andre medier og supplementskombinationer. Elektrofysiologi er den grundlæggende teknik til at vurdere sådanne elektriske aktiviteter for at studere funktioner og dysfunktioner i dyrkede neuroner.
Ved hjælp af B-27™ Elektrofysiologisk kit i dine neuronale studier tilbyder:
Øget synapsetæthed
Mere spontane stigningsrater
Forbedret multielektrode array effektivitet
Flere synapser, mere signal, enklere test
De B-27™ Elektrofysiologi Kit er en forbedring af Neurobasal™ og B-27™ kombination for dyrkede netværk. Hippocampale og kortikale neuroner dyrket i dette mediesystem viser en øget tæthed af synapser og neurotransmitterreceptorer, som producerer højere spidshastigheder i neurale netværk, hvilket hjælper med at forenkle din undersøgelse.
Relevante resultater for dine elektrofysiologiske studier
Bruger Invitrogen™ B-27™ Elektrofysiologisk kit, giver dig mulighed for at få mere relevante resultater, når du studerer neuronfysiologi og det biokemiske grundlag for normale processer og sygdomsprocesser. De B-27™ Elektrofysiologisk kit kan give bedre resultater i andre elektrofysiologiske undersøgelser, herunder neuroner brugt i multielektrode-arrays i neurotoksikologiske og neurofarmakologiske undersøgelser.
Til andre anvendelser tilbyder vi alternative formuleringer afB-27™ ogNeurobasal™ .
Ved hjælp af B-27™ Elektrofysiologisk kit i dine neuronale studier tilbyder:
Flere synapser, mere signal, enklere test
De B-27™ Elektrofysiologi Kit er en forbedring af Neurobasal™ og B-27™ kombination for dyrkede netværk. Hippocampale og kortikale neuroner dyrket i dette mediesystem viser en øget tæthed af synapser og neurotransmitterreceptorer, som producerer højere spidshastigheder i neurale netværk, hvilket hjælper med at forenkle din undersøgelse.
Relevante resultater for dine elektrofysiologiske studier
Bruger Invitrogen™ B-27™ Elektrofysiologisk kit, giver dig mulighed for at få mere relevante resultater, når du studerer neuronfysiologi og det biokemiske grundlag for normale processer og sygdomsprocesser. De B-27™ Elektrofysiologisk kit kan give bedre resultater i andre elektrofysiologiske undersøgelser, herunder neuroner brugt i multielektrode-arrays i neurotoksikologiske og neurofarmakologiske undersøgelser.
Til andre anvendelser tilbyder vi alternative formuleringer afB-27™ ogNeurobasal™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | B-27 Tillæg, elektro (A14097-01) Opbevares ved -5 °C til -20 °C Neurobasal Media, Electro (A14098-01) Opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Celletype | Neurale celler |
| Klassifikation | Serumfri |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Elektrofysiologisk sæt |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 sæt |