Få mere at vide
B-(2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | B-(2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)boronic Acid |
| CAS | 1357078-03-5 |
| Molekylær formel | C9H7BO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Coumarin Boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5,12-13H |
| SMIL | OB(O)c1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC navn | (2-oxochromen-7-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.96 |
| Formel vægt | 190.0437 |