Få mere at vide
B-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | B-[1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]boronic Acid |
| CAS | 1263196-50-4 |
| Molekylær formel | C8 H13 B N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13BN2O3/c12-9(13)7-5-10-11(6-7)8-1-3-14-4-2-8/h5-6,8,12-13H,1-4H2 |
| SMIL | OB(O)c1cnn(c1)C2CCOCC2 |
| IUPAC navn | [1-(oxan-4-yl)pyrazol-4-yl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vægt | 196.1019 |