Få mere at vide
B-1-Naphthalenyl-boronsyre, TRC
Artikelnummer. 30467608
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467608 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3776155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale B-1-Naphthalenyl-boronic Acid
CAS 13922-41-3
Molekylær formel C10H9BO2
Mængde 5 g
Synonym 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
SMIL OB(O)c1cccc2ccccc12
IUPAC navn nafthalen-1-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 171.99
Formel vægt 172.0696