Få mere at vide
Azure II
Artikelnummer. 11409353
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409353 10 g 10g
11419353 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11777.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37247-10-2
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37247-10-2
MDL nummer MFCD00080716
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure II
Mængde 10 g