Få mere at vide
Azure I
Artikelnummer. 11325099
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325099 25 g 25g
11315099 5 g 5g
11335099 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17508.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 531-55-5 | C15H16ClN3S | 305,824 g/mol
Azure B bruges til farvning af halvtynde sektioner af plantevæv. Dette farvestof er også nyttigt i NCCLS-metoden til blodudstrygninger og Lillies modificerede Nochts metode til paraffinsnit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azure B bruges til farvning af halvtynde sektioner af plantevæv. Dette farvestof er også nyttigt i NCCLS-metoden til blodudstrygninger og ′Lillies modificerede Nochts ′metode til paraffinsnit.
Opløselighed
Opløseligt i 1 mg/ml vand. Svagt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Sørg for ordentlig ventilation. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-55-5
Molekylær formel C15H16ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 305.824
MDL nummer MFCD00011935
InChI nøgle DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
PubChem CID 68275
IUPAC navn dimethyl-[7-(methylamino)phenothiazin-3-yliden]azanium;chlorid
SMIL CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure I
Smeltepunkt ∼205 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 3922630
Merck Index 14,6058
Opløselighedsinformation Opløselig i 1 mg/ml vand. Sparsomt opløseligt i alkohol.
Formel vægt 305.83