Få mere at vide
Azure C
Artikelnummer. 15436439
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436439 5 g 5g
15426439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64515.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-57-7
Molekylær formel C13H12ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 277.77
MDL nummer MFCD00067677
InChI nøgle DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-methylazaniumchlorid
SMIL C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Farve Sort eller Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 277.78
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.