Få mere at vide
Azure C
Artikelnummer. 15426439
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426439 1 g 1g
15436439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64515.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-57-7
Molekylær formel C13H12ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 277.77
MDL nummer MFCD00067677
InChI nøgle DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-methylazaniumchlorid
SMIL C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Formel vægt 277.78
Farve Sort eller Grøn
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver