Få mere at vide
Azure C (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30334782
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30334782 5 g
1 options
Artikelnummer. 30334782 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9661185G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Molekylær formel C13H14N3SCl
Mængde 5 g
Synonym Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
InChI formel InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC navn 7-N-methylphenothiazin-5-ium-3,7-diamin; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 277.77
Formel vægt 277.044