missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azure C

Artikelnummer. p-7042945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426439 1 g 1g
15436439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15426439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64515.03
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277,77 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 531-57-7
Molekylær formel C13H12ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 277.77
MDL nummer MFCD00067677
InChI nøgle DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-methylazaniumchlorid
SMIL C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Formel vægt 277.78
Farve Sort eller Grøn
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.