Få mere at vide
Azure B (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30138609
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138609 10 g
17972815 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96530510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-55-5
Molekylær formel C15 H16 N3 S . Cl
Molekylvægt (g/mol) 305.83
Synonym Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
IUPAC navn 3-N,7-N,7-N-trimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamin; chlorid
SMIL [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure B
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 305.075