Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azure B |
| Navn note | Pletter og farvestoffer |
| CAS | 531-55-5 |
| Molekylær formel | C15H16ClN3S |
| MDL nummer | MFCD00011935 |
| Synonym | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Mængde | 5 g |
| InChI nøgle | KFZNPGQYVZZSNV-UHFFFAOYSA-M |
| Fysisk form | Pulver |
| SMIL | [Cl-].CNC1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[S+]C2=C1)N(C)C |
| Vis mere |