Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azure B |
| Navn note | Pletter og farvestoffer |
| CAS | 531-55-5 |
| Molekylær formel | C15H16ClN3S |
| MDL nummer | MFCD00011935 |
| Synonym | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Farve | Brun |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N |
| Fysisk form | Pulver |
| Vis mere |