Få mere at vide
Azure B Certified, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406051 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11406051 10 g
1 options
Artikelnummer. 11406051 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219052010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Azure B Certified bruges som bejdse.
  • Azure B Certified bruges til at differentiere cellulært RNA (lilla) og DNA (blågrønt) i plantevæv.
  • Nyttig som plet for Negri Bodies.
  • Kan bruges i Romanowsky-type farvninger til blod og blodprotozoer.
Kemiske identifikatorer
CAS 531-55-5
Molekylær formel C15H16ClN3S
MDL nummer MFCD00011935
Synonym C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
PubChem CID 68275
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure B
Farve Grøn
Mængde 10 g
InChI nøgle DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
SMIL CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC navn dimethyl-[7-(methylamino)phenothiazin-3-yliden]azanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 305.824
Formel vægt 305.8
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.