Få mere at vide
Azure A
Artikelnummer. 15463949
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463949 100 g 100g
15453949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61346.22
Request Bulk or Custom Format
Til farvning af cellegranulat og væv
Til farvning af cellegranulat og væv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-53-3
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.797
MDL nummer MFCD00012112
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure A
Smeltepunkt 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Formel vægt 291.8
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver