Få mere at vide
Azure A
Artikelnummer. 15453949
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453949 25 g 25g
15463949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61346.14
 Begrænset vare
På lager
Til farvning af cellegranuler og væv | CAS: 531-53-3 | C14H14ClN3S | 291,797 g/mol
Til farvning af cellegranulat og væv
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-53-3
Molekylær formel C14H14ClN3S
Molekylvægt (g/mol) 291.797
MDL nummer MFCD00012112
InChI nøgle NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC navn (7-aminophenothiazin-3-yliden)-dimethylazanium;chlorid
SMIL C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure A
Smeltepunkt 290 °C (opdeling)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Farve Grøn
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 291.8