Få mere at vide
Azure A (Teknisk Grad), TRC
Artikelnummer. 30136805
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136805 50 g
17942915 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96530350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-53-3
Molekylær formel C14H14N3S .Cl
Molekylvægt (g/mol) 291.8
Synonym 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
IUPAC navn 7-N,7-N-dimethylphenothiazin-5-ium-3,7-diamin; chlorid
SMIL [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azure A (Technical Grade)
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 291.0597