Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Azur eosin methylenblå, ren, opløsning ifølge Giemsa
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azur eosin methylene-blue |
| CAS | 51811-82-6, 67-56-1 |
| MDL nummer | MFCD00081642 |
| Lambda Max | 523 to 526nm (c=0.1, MeOH) (eosine), 646 to 651nm (c=0.1, MeOH) (methylene blue) |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Farve | Blå |
| Mængde | 500 ml |
| Fysisk form | Løsning |
Sikkerhed og håndtering
- Azur eosin methylene-blue solution according to Giemsa
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H370-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Giemsa's stain