Få mere at vide
Azumolene Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azumolene Sodium Salt |
| CAS | 105336-14-9 |
| Molekylær formel | C13 H8 Br N4 O3 . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrN4O3.Na/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20;/h1-6H,7H2,(H,17,19,20);/q;+1/p-1/b16-6+; |
| SMIL | [Na+].Brc1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)nc2 |
| IUPAC navn | sodium;1-[(E)-[5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-yl]methylideneamino]imidazolidin-3-ide-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.12 |
| Formel vægt | 369.9677 |