Få mere at vide
Azulene, TRC
Artikelnummer. 30337271
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337271 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9652501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azulene
CAS 275-51-4
Molekylær formel C10 H8
Mængde 1 g
Synonym Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
SMIL c1ccc2cccc2cc1
IUPAC navn azulene
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0626