Få mere at vide
Azulene, 99%
Artikelnummer. 10755551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10755551 100 mg 100mg
10447860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105181000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 275-51-4
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00003810
InChI nøgle CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC navn azulene
SMIL C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azulene
Navn note 99%
Smeltepunkt 99,0 °C til 101,0 °C
Farve Blå
Kogepunkt 242,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 05, II, 432
Merck Index 15, 919
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver