Få mere at vide
Azulene, 99%
Artikelnummer. 15478879
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478879 5 g 5g
11358075 250 mg 250mg
11348075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08271.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128,174 g/mol
Azulene bruges som tilsætningsstof i salver. Det er en aktiv ingrediens i kosmetik, barbercremer og andre topikaler. Det bruges som antioxidant og i anti-inflammatoriske aktiviteter. Det er involveret i den kolorimetriske bestemmelse af furfural. Det fungerer som ligand for lavvalente metaller og danner pi-komplekser med både cyclopentadienyl- og cylcloheptatrienyl-ligander i organometallisk kemi. Det bruges også som precursor til fremstilling af (azulen) Mo2 (CO) 6 og (azulen) Fe2 (CO) 5 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Azulene bruges som tilsætningsstof i salver. Det er en aktiv ingrediens i kosmetik, barbercremer og andre topikaler. Det bruges som antioxidant og i anti-inflammatoriske aktiviteter. Det er involveret i den kolorimetriske bestemmelse af furfural. Det fungerer som ligand for lavvalente metaller og danner pi-komplekser med både cyclopentadienyl- og cylcloheptatrienyl-ligander i organometallisk kemi. Det bruges også som precursor til fremstilling af (azulen) Mo2 (CO) 6 og (azulen) Fe2 (CO) 5 .
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 275-51-4
Molekylær formel C10H8
Molekylvægt (g/mol) 128.174
MDL nummer MFCD00003810
InChI nøgle CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC navn azulene
SMIL C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azulene
Smeltepunkt 98 °C til 101 °C
Kogepunkt 241 °C til 243 °C
Mængde 5 g
Beilstein 969517
Merck Index 14,926
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%