Få mere at vide
Aztreonam, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aztreonam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 435.0519 |
| Procent renhed | >95% |