Få mere at vide
Aztreonam
Beskrivelse
Aztreonam bruges til behandling af alvorlige infektioner i urinvejene, nedre luftveje, hud, mave, kvindelige reproduktive organer og andre kropssystemer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Aztreonam bruges til behandling af alvorlige infektioner i urinvejene, nedre luftveje, hud, mave, kvindelige reproduktive organer og andre kropssystemer.
Opløselighed
Opløselig i DMF/vand (1:1) ved 50 mg/ml
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aztreonam |
| Type | Aztreonam |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 227 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 14,925 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMF/vand (1:1) ved 50 mg/ml |
| Formel vægt | 435.43 |