Få mere at vide
Aztreonam MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493271 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493271 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 11493271 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    556.35 DKK / 500mg
    Spare 28.65 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aztreonam
CAS 78110-38-0
Molekylær formel C13H17N5O8S2
Mængde 500 mg
Synonym trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
InChI nøgle WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
SMIL CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
IUPAC navn 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethyliden]amino]oxy-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 435.426
PubChem CID 56842327
Formel vægt 435.4