Få mere at vide
Aztreonam Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30330939
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30330939 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30330939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96521525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Molekylær formel C15 H21 N5 O8 S2
Mængde 25 mg
Synonym Aztreonam Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
IUPAC navn (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1-ethoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxyiminoacetyl]amino]-2-methyl-4-oxoazetidin-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 463.486
Formel vægt 463.083