missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aztreonam Ethylester, TRC

Artikelnummer. 30343358
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343358 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9652155MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Molekylær formel C15 H21 N5 O8 S2
Mængde 5 mg
Synonym Aztreonam Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
IUPAC navn (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(1-ethoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxyiminoacetyl]amino]-2-methyl-4-oxoazetidin-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 463.486
Formel vægt 463.083
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.