missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Aztreonam-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aztreonam-d6 |
| CAS | 1127452-94-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H11D6N5O8S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic-d6 Acid, Azthreonam-d6, Aztreon-d6, Monobactam-d6, Nebactam-d6, SQ 26776-d6, Squibb 26776-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25) |
| SMIL | NC1=NC(/C(C(N[C@]2([H])C(N(S(=O)(O)=O)[C@H]2C)=O)=O)=N/OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)=CS1 |
| IUPAC navn | 2-[[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.47 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?