Få mere at vide
Aztreonam, 95,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413281 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413281 5 g 5g
11403281 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413281 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215041505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00 DKK
    4599.69 DKK / 5g
    Spare 230.31 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Specifikt rettet mod penicillin-bindende protein 3 (PBP-3) fra gramnegative bakterier
  • Viser høj grad af modstand modβ - nedbrydning af laktamase
  • Med høj specificitet for gram-negative aerobe stænger
  • Hvidt Pulver
Chemical Identifiers
CAS 78110-38-0
Molekylær formel C13H17N5O8S2
Molekylvægt (g/mol) 435.426
InChI nøgle WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Synonym Azthreonam, Azactam
PubChem CID 56842327
IUPAC navn 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-methyl-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoethyliden]amino]oxy-2-methylpropansyre
SMIL CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aztreonam
Type Aztreonam
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 0.957
Formel vægt 435.4
Grad Not Available