Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aztreonam |
| Type | Aztreonam |
| Smeltepunkt | 227,0 °C |
| Antændelsesrest | 0,1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 5% maks. |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: meget let opløselig. Andre opløseligheder: meget svagt opløselig i methanol, opløselig i dmso, uopløselig i ethanol |
| Formel vægt | 435.43 |
| Procent renhed | ≥90% (HPLC) |