Få mere at vide
Azpack™ Kvartsuld
Artikelnummer. 12373866
Skift visning
Vægt (metrisk):
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
12373866 10 g 10g
1 options
Tilføjelse af brandhæmmende materialer vil ikke forhindre fibre i at smelte sammen, hvis de opvarmes til over 1400 °C
Artikelnummer. 12373866 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12373866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.00 DKK
    531.77 DKK / 10g
    Spare 37.23 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tilføjelse af brandhæmmende materialer vil ikke forhindre fibre i at smelte sammen, hvis de opvarmes til over 1400 °C
Filtrer syrer og varme gasser eller brug som prop til forbrændingsrør. Azpack™ Kvartsuld kan udsættes for temperaturer op til 1050 °C.
  • En masse af fibre, gennemsnitlig diameter 6 μm.
  • Anvendes til filtrering af syrer og varme gasser eller som prop til forbrændingsrør.
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Produkttype Uld filter
Til brug med (applikation) Filtrerende syrer, varme gasser
Materiale Kvartsfiber
Vægt (metrisk) 10 g
Smeltepunkt 400 °C
Diameter (metrisk) Udvendig 6 μm pr. fiber