Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm
Artikelnummer. p-8008873
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12366377 Orange Pakke med 100
11378083 Sort Pakke med 100
11328093 Klar Pakke med 100
12386377 Lilla Pakke med 100
12396377 Brun Pakke med 100
12326377 Rød Pakke med 100
12346377 Gul Pakke med 100
12356377 - Pakke med 100
12376377 Sølv Pakke med 100
12336377 Blå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12366377 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12366377
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Orange
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2