Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm
Artikelnummer. 12356377
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Farve:
Blå
Brun
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Artikelnummer. 12356377
Brand: Azpack™ 12356377
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2