Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm
Artikelnummer. 11378083
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11378083 Sort Pakke med 100
12366377 Orange Pakke med 100
11328093 Klar Pakke med 100
12386377 Lilla Pakke med 100
12396377 Brun Pakke med 100
12326377 Rød Pakke med 100
12346377 Gul Pakke med 100
12356377 - Pakke med 100
12376377 Sølv Pakke med 100
12336377 Blå Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11378083 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11378083
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 200 x 4,8 mm løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Sort
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 4.8 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 4.8 mm
Trækstyrke (engelsk) 22 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2