Få mere at vide
Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle Pestle
Kapacitet (metrisk):
199 ml
284 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
95 mm
107 mm
Højde (metrisk):
72 mm (mørtel)
74 mm (mørtel)
Længde (metrisk):
170 mm (Pistle)
192 mm (Pistle)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mortar constructed of vitrified electical porcelain
- Pestle includes a Beech wood handle
- Unglazed grinding surface
- Integral pouring lip reduces waste and spillage
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 284 ml |
| Slutte | Uglaseret |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 107 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 129mm (135mm to lip) |
| Produkttype | Morter og støder |
| Materiale | Mortar: Vitrified electrical porcelain, Pestle: Beech |
| Højde (metrisk) | 72 mm (mørtel) |
| Længde (metrisk) | 192 mm (Pistle) |