Få mere at vide
MedChemExpress AZP-531
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.76% |
| CAS | 1088543-62-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 962.02 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (103.95 mM∣Need ultrasonic) |