Få mere at vide
Azoxystrobin, TRC
Artikelnummer. 30133906
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133906 500 mg
30040970 1 g
30003920 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA965150500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131860-33-8
Molekylær formel C22 H17 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 403.39
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (E)-, A 14115, Abound, Abound 2.08F, Amistar, Amistar 250SC, Azaka, Azoxystrobin, Azoxystrobine, Bankit, Cruiser Extreme, Dynasty, Heritage, Heritage 50DF, ICI-A 5504, Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxypropenoate, Methyl (E)-2-[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, Onestar, Ortiva, Priori, Protege, Protege FL, Quadris
IUPAC navn methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanofenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoat
SMIL CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azoxystrobin
Analyt- eller komponentnavne Azoxystrobin
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 403.1168
Procent renhed >95%