Få mere at vide
Azoxystrobin metabolite R402173, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315066
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30315066 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315066 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10413550
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azoxystrobin Metabolite R402173
CAS 951009-69-1
Analyt- eller komponentnavne Azoxystrobin Metabolite R402173
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H11 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym R402173, 2-[[6-(2-Cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]benzoic acid, Azoxystrobin Metabolite R402173
InChI formel InChI=1S/C18H11N3O4/c19-10-12-5-1-3-7-14(12)24-16-9-17(21-11-20-16)25-15-8-4-2-6-13(15)18(22)23/h1-9,11H,(H,22,23)
SMIL OC(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
IUPAC navn 2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 333.298
Mængde 5 mg
Formel vægt 333.075 g/mol