Få mere at vide
Azoxystrobin metabolite R402173, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| CAS | 951009-69-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H11 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | R402173, 2-[[6-(2-Cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]benzoic acid, Azoxystrobin Metabolite R402173 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11N3O4/c19-10-12-5-1-3-7-14(12)24-16-9-17(21-11-20-16)25-15-8-4-2-6-13(15)18(22)23/h1-9,11H,(H,22,23) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| IUPAC navn | 2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxybenzoic acid |
| Vis mere |