Få mere at vide
Azoxystrobin-d4, TRC
Artikelnummer. 30345110
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30345110 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30345110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9651521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azoxystrobin d4
CAS 1346606-39-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 2H4 H13 N3 O5
Mængde 1 mg
Synonym Methyl 2-[2-[6-(2-cyano-3,4,5,6-tetradeuteriophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+/i3D,5D,7D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c(Oc2cc(Oc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)ncn2)c1[2H]
IUPAC navn methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-3,4,5,6-tetradeuteriophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 407.41
Formel vægt 407.1419
Procent renhed >95