Få mere at vide
Azoxystrobin 1000 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azoxystrobin |
| CAS | 131860-33-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azoxystrobin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C22 H17 N3 O5 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+ |
| SMIL | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| IUPAC navn | methyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanofenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoat |
| Vis mere |