Få mere at vide
Azoxybenzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430481
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430481 10 g 10g
11440481 50 g 50g
11450481 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430481 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20021.09
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-48-7
Molekylær formel C12H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 198.225
MDL nummer MFCD00019925
InChI nøgle GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
PubChem CID 10316
ChEBI CHEBI:51865
IUPAC navn oxido-phenyl-phenyliminoazanium
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azoxybenzene
Smeltepunkt 33 °C til 36 °C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 130 °C (0,9 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 743984
Merck Index 14,923
Formel vægt 198.23
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene